Przejdź do
207005
Zestaw do oznaczania kalcyneuryny, kolorymetryczny
Synonim(y):
Kolorymetria, Zestaw testowy PP2B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
3230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 96 tests
Quality Segment
manufacturer/tradename
Calbiochem®
packaging
pkg of  96-well plate(s)
storage condition
OK to freeze
detection method
colorimetric
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Kolorymetryczny zestaw testowy do pomiaru aktywności kalcyneuryny (PP2B) i badań przesiewowych inhibitorów. Test jest wykonywany przy użyciu substratu fosfopeptydowego RII (nr kat. 207008).
Features and Benefits
Czas testu: 3.5 h
Packaging
1 zestaw w szklanej butelce
Preparation Note
Wszystkie składniki z wyjątkiem płytki 96-dołkowej (temperatura pokojowa) należy przechowywać w temperaturze -70°C w celu zapewnienia najwyższej stabilności. W szczególności z kalcyneuryną należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością, aby zachować jej maksymalną aktywność enzymatyczną. Należy ją szybko rozmrozić w łaźni wodnej utrzymywanej w temperaturze pokojowej lub przez pocieranie palcami, a następnie natychmiast przechowywać w łaźni lodowej. Pozostały niewykorzystany enzym należy szybko ponownie zamrozić, umieszczając go w temperaturze -70°C. Aby zminimalizować liczbę cykli zamrażania/rozmrażania, zalecamy podzielenie kalcyneuryny do oddzielnych probówek, a następnie przechowywanie w temperaturze -70°C.
Other Notes
Mondragon, A. et al. 1997. Biochemistry 36, 4934.
Donella-Deana, A., et al. 1994. Eur. J. Biochem. 219, 109.
Enz, A., et al. 1994. Anal. Biochem. 216, 147.
Harder, K.W., et al. 1994. Biochem. J. 298, 395.
Martin, B., et al. 1985. J. Biol. Chem. 260, 14932.
Human Recombinant Calcineurin, Bovine Brain Calmodulin, RII Phosphopeptide Substrate, Assay Buffer, Phosphate Detection Reagent, Phosphate Calibration Standard, ½ volume 96-Well Plate, and a user protocol.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0332000923479MAK152
description
-
description
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
description
used for detection of nitric oxide metabolites
description
sufficient for 200 colorimetric tests
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
colorimetric
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
usage
sufficient for 96 tests
usage
-
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 200 colorimetric tests
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)