Przejdź do
203806
5-bromo-2′-deoksyurydyna
Thymidine analog. Useful for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine.
Synonim(y):
5-BrdU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
Storage temp.:
15-25°C
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - YU7350000
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Brc1[c]([nH][c]([n](c1)C2OC(C(C2)O)CO)=O)=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)
InChI key
WOVKYSAHUYNSMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Thymidine analog. Used for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine. Can be used both in vitro and in vivo to label DNA. The resulting DNA can be used in conjuction with BrdU (Ab-2) Monoclonal Antibody (Cat. No. NA20) or BrdU Immunohistochemical System (Cat. No. HCS24) for the immunohistochemical analysis of cell proliferation.
Thymidine analog. Useful for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine. Can be used both in vitro and in vivo to label DNA. The resulting DNA can be used in conjunction with BrdU (Ab-2) Monoclonal Antibody (Cat. No. NA20 ) for the immunohistochemical analysis of cell proliferation.
Preparation Note
Following reconstitution, sterilize by filtration through a 0.22 µm filter, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Garabedian, E.M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 15382.
Cattoretti, G., et al. 1993. J. Pathol. 171, 83.
Fukuda, K., et al. 1990. Anal. Quant. Cytol. Histol. 12, 135.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B500210280879001B9285
description
Thymidine analog. Useful for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine.
description
≥99% (HPLC)
description
>97%, crystalline solid, pkg of 1 g
description
BioUltra, ≥99%
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
>97%
assay
≥99%
form
solid
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M NaOH: 50 mg/mL, water: 10 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)