Przejdź do
1.93411
Kwas cytrynowy jednowodny
EMPLURA®
Synonim(y):
Citric acid monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Segment
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93411.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93411.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93411.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas cytrynowy jednowodny
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
345.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
173.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)