Merck
1.93019
Kwas bursztynowy
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Succinic acid, Butanedioic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMPARTA®
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93019.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 20
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas bursztynowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c