Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 936,00 zł |
Informacje o tej pozycji
936,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ho in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to SRM from NIST Ho2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ho Certipur® | description TraceCERT®, 1 g/L Ho in nitric acid (nominal concentration) | description traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Pt Certipur® | description for the calibration of spectrophotometers |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material | grade analytical standard |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format mixture |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) environmental |
| product line Certipur® | product line TraceCERT® | product line Certipur® | product line - |
| density 1.013 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.034 g/cm3 at 20 °C | density 1.136 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?