Przejdź do
1.70223
Roztwór wzorcowy litu
traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Li Certipur®
Synonim(y):
Wzorzec kalibracji litu dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Li in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.017 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Lithium standard solution may be used as a calibration standard for atomic absorption spectroscopy.
Analysis Note
1000 mg/L Li in 0.5 mol/L HNO3, prepared with high-purityLiNO3, HNO3, and water
Other Notes
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.099341.70329NIST3129A
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
product line
Certipur®
product line
Titrisol®
product line
Certipur®
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1