1.51918
Purospher® STAR Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
Purospher® STAR Phenyl (5µm) Hibar® RT 250-4.6
About This Item
Polecane produkty
product name
Purospher® STAR Phenyl (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12.5% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
330 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Phenyl bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications