Przejdź do
1.46764
Zestaw agarowy do liczenia płytek
Ready-to-Use, 55mm plates with EZPAK 0.45 White Gridded Membrane for the enumeration of total viable count using the Membrane Filtration method, released through an ISO 17025 accredited lab.
Synonim(y):
Agar drożdżowy z glukozą tryptonową, agar kazeinowo-peptonowo-dekstrozowy z ekstraktem drożdżowym, agar z metodami standardowymi, PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
150 sets
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Segment
agency
ISO
form
plate (ready-to-use)
shelf life
9 mo.
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
ReadyPlate
packaging
pkg of (150x55mm Plates and 150 membranes)
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total count)
General description
Zestaw Plate Count Agar Kit zawiera
ReadyPlate Płytki PC Agar o średnicy 55 mm to selektywne podłoże hodowlane. pH pożywki mieści się w optymalnym zakresie 6,8-7,2 dla wzrostu bakterii. Podłoże jest stosunkowo bogate w składniki odżywcze i nie zawiera żadnych inhibitorów ani wskaźników. Enzymatyczny roztwór kazeiny służy jako źródło azotu z wysokim poziomem wolnych aminokwasów, a następnie ekstrakt drożdżowy, który jest bogatym źródłem witamin. Źródłem węgla dla wzrostu bakterii jest glukoza, która zapewnia wydajny wzrost bakterii.
Filtry EZ-Pak to gotowe do użycia, sterylne filtry wykonane z mieszanych estrów celulozy (MCE) o wielkości porów 0,45 μm, białe, kratkowane i o średnicy 50 mm. Filtry te charakteryzują się wysokim odzyskiem.
Application
Plate Count Agar Kit zawiera 55 mm płytki z białą siatkową membraną EZPAK 0,45 μm do jednoczesnego oznaczania całkowitej liczby mikroorganizmów przy użyciu metody filtracji membranowej w próbkach wody.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146269146365CCW4105
description
Ready-to-Use, 55mm plates with EZPAK 0.45 White Gridded Membrane for the enumeration of total viable count using the Membrane Filtration method, released through an ISO 17025 accredited lab.
description
plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for total viable count
description
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles, for Total microbial count
description
according to ISO 4833, ISO 8552, ISO 17410, tube capacity 20 mL, tube filling volume 17 mL, ready-to-use, box of 20 tubes, for Aerobic count
form
plate (ready-to-use)
form
solid
form
(Solid Medium)
form
solid
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
ISO
agency
-
agency
-
agency
ISO 17410, ISO 8552, according to ISO 4833
suitability
aerobic bacteria (total count)
suitability
total viable count, aerobic bacteria (total count)
suitability
Total microbial count, nonselective for
suitability
Aerobic count
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
application(s)
air monitoring
detection
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
shelf life
9 mo.
shelf life
4 mo.
shelf life
-
shelf life
12 mo. at 8‑25 °C
signalword
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
wgk
WGK 3
pictograms
Flame
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)