Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Usually ships within 10 - 12 weeks | 219,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
feature
ready-to-use, closure type Blue screw cap with 3 loci
composition
Histidine , Lecithin, 3 g , Tween®
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.0±0.2
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Lecytyna i polisorbat 80, jest skuteczny wobec czwartorzędowych związków amoniowych, amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, benzamidyn, chlorheksydyn i dequadyny. Polisorbat 80 inaktywuje alkohol benzylowy, karbanilidy, alkohole dichlorbenzylowe, kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry, fenole, alkohole fenyloetylowe i estry PHB. Histydyna jest skuteczna wobec formaldehydu i czynników uwalniających formaldehyd.
Application
Features and Benefits
- Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymogami farmakopei.
- Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
- Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, zwiększając tym samym dokładność i znacznie zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Tween®, Histidine, Lecithin 3 g, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles | description Histidine, Lecithin 3 g, Tween®, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, White flip cap with septum, pack of 6 bottles | description Lecithin 3 g, Tween®, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 10 bottles | description Histidine, Tween®, Lecithin 3 g, tube capacity 17 mL, tube filling volume 9 mL, closure type, Yellow scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes |
| technique(s) direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) bioburden testing |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C |
| pH 7.0±0.2 | pH 6.8-7.2 | pH - | pH 7.0 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór peptonu NaCl + LTH
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?