Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2630,00 zł |
125 μg | Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 16 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 51 kDa, Mw 66 kDa, Mw 76 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Application
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| mol wt Mw 51 kDa, Mw 76 kDa, Mw 66 kDa | mol wt Mw 74 kDa | mol wt Mw 100 kDa | mol wt Mw 71 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?