Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 84.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PRKCE(5581)
General description
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-518M when ordering the 250μg size.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in Sf21 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| mol wt Mw 84.6 kDa | mol wt Mw 78.6 kDa | mol wt Mw 78.7 kDa | mol wt Mw 78 kDa |
| Gene Information human ... PRKCE(5581) | Gene Information human ... PRKCH(5583) | Gene Information human ... PRKCD(5580) | Gene Information - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Białko PKCε, aktywne, 10 µg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1