Przejdź do
14-504-M
Białko PKCδ, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 78.7 kDa
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 78.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
General description
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany aminokwas 2-końcowy ludzkiego PKCδ
Do użycia wymagany jest aktywator lipidów PKC (nr katalogowy 20-133).
Źródło produktu: Ludzki PKCδ wyrażony w komórkach Sf21.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PKCδ
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-504M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)