Przejdź do
14-415
Odczynnik do testu Ral (Ral BP1, agaroza)
Synonim(y):
Agarose Ral Assay, Odczynnik do wykrywania Ral, Odczynnik testowy Ral BP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
300 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
3010,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity binding assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Białko fuzyjne GST, odpowiadające resztom 397-519 szczurzego białka wiążącego Ral (RalBP1) związanego z agarozą. Określany również jako RLIP i RLP; specyficznie wiąże się i wytrąca RalA-GTP i RalB-GTP z lizatów komórkowych.
Źródło produktu: Ekspresja w E. coli.
Physical form
300 μg białka w 600 μL 50% zawiesiny agarozowej w 50 mM Tris, pH 7,5, 200 mM NaCl, 1% Triton X-100, 20 μM PMSF, 1 mM aprotyniny przed dodaniem glicerolu do 50%. Płynna zawiesina.
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by Affinity Precipitation/Immunoblot Analysis
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-27814-45514-383
technique(s)
affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
UniProt accession no.
Q15311
UniProt accession no.
O14807
UniProt accession no.
Q9NYB0
UniProt accession no.
Q9BST9
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
NCBI accession no.
NM_006788.3
NCBI accession no.
NM_001085049.1, NM_012219.3
NCBI accession no.
NM_018975.2
NCBI accession no.
NM_001015055.1, NM_001015056.1, NM_033046.2
pictograms
Exclamation mark
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
9002-93-1 + 127087-87-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)