Przejdź do
132239
Roztwór wzorcowy manganu
traceable to SRM from NIST 1.00 mg/l Mn in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
manganese
technique(s)
photometry: suitable
pH
4.7 ( in H2O)
density
1.0 g/cm3
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
electroplating
ground and surface water
mineral water
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy manganu Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod norm międzynarodowych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPHA, ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas standardów.
Application
Roztwór wzorcowy manganu może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 1,00 ± 0,03 mg/L Mn wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
132237132238M1787
description
traceable to SRM from NIST 1.00 mg/l Mn in H2O
description
traceable to SRM from NIST 0.050 mg/l Mn in H2O
description
traceable to SRM from NIST 0.200 mg/l Mn in H2O
description
BioReagent, storage temp.:room temp, Molecular Biology
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
electroplating
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
electroplating
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
electroplating
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy manganu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)