Przejdź do
132227
Roztwór wzorcowy amonu
traceable to SRM from NIST 0.250 mg/l NH₄ in H₂O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
ammonium
technique(s)
photometry: suitable
pH
4.7 ( in H2O)
density
1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy amonu Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod norm międzynarodowych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPHA, ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas standardów.
Application
Roztwór wzorcowy amonu może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 0,250 ± 0,011 mg/L NH4 wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3772282212281.19812
description
traceable to SRM from NIST 0.250 mg/l NH₄ in H₂O
description
technical grade, 20 wt. % in H2O
description
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
description
traceable to SRM from NIST NH4Cl in H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
4.7 ( in H2O)
pH
-
pH
11.7 (20 °C)
pH
5.4 (20 °C in H2O)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1 g/cm3 at 20 °C
density
1.054 g/mL at 25 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy amonu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)