Przejdź do
1.25195
Cellvento® 4HEK Powder
Chemically defined medium, suitable (for HEK293 cell culture), dry powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5880,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 210,00 zł
100 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
21 910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
shipped with cooling pack.
Dry powder medium must be supplemented with 2.5 g/L Sodium Bicarbonate. Once hydrated, medium must be supplemented with 6-10 mM L-Glutamine
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
suitable (for HEK293 cell culture)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® 4HEK Medium is a chemically defined medium optimized for adeno-associated virus (AAV) production in multiple human embryonic kidney (HEK) 293 lineages. Cellvento® 4HEK Medium has been streamlined and cell culture media components incorporated to increase media stability and reduce protein oxidation. The formulation is animal component free.
Application
  • Used as an amplification and production medium for gene therapy applications, especially for adeno-associated virus (AAV) production in HEK293 cell lines.
  • Suitable for all stages of the AAV production process, including cell expansion, transfection, and virus production
Features and Benefits
  • Enables rapid cell growth and high viable cell densities across multiple HEK293 cell variants.
  • Compatible with commonly used transfection reagents such as PEI, supporting efficient transfection protocols.
Preparation Note
Dry powder medium must be supplemented with 2.5 g/LSodium Bicarbonate. Once hydrated, medium must be supplemented with 6-10 mML-Glutamine.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.2519314390C1.03795
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
liquid
form
liquid
form
dry powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
500
description
shipped with cooling pack.
Dry powder medium must be supplemented with 2.5 g/L Sodium Bicarbonate. Once hydrated, medium must be supplemented with 6-10 mM L-Glutamine
description
shipped with cooling pack.
Liquid medium must be supplemented with 6–10 mM L-Glutamine.
description
-
description
shipped with cooling packs
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c