Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
packaging
pkg of 8 pieces
parameter
≤8 bar pressure, 500 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
capacity
~160 mL, resin binding capacity
application(s)
recombinant protein
storage temp.
15-25°C
General description
8PC 5x30mm
Features and Benefits
Eshmuno® CPS chromatography resin enables:
- Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
- Excellent separation efficiencies at high protein loadings
- Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
- Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CPS Resin
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?