Przejdź do
1.17958
Tabletki Kjeldahla
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
tablet
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
solubility
200 g/L
General description
dla metody Wieningera 3,5 g/tablet
Preparation Note
Temperatura przechowywania: bez ograniczeń.
Analysis Note
Wygląd: szare tabletki
Test aplikacji: zgodny z
Szary kolor produktu jest spowodowany surowcem i nie ma wpływu na aplikację.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.183481.109581.15348
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
solubility
200 g/L
solubility
-
solubility
200 g/L
solubility
-
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
-
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
-
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tabletki Kjeldahla
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7782-49-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)