Przejdź do
1.17159
MAS-100 Iso NT® Zestaw IP54
for use with MAS-100 Iso NT®, to protect the input side of air samplers from dust and water sprays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
19 610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum covering
agency
non-compendial
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Iso NT®
storage temp.
no temp limit
General description
Zestaw IP54 jest dodatkowym akcesorium zaprojektowanym specjalnie do stosowania z próbnikiem powietrza MAS-100 ISO NT®. Model MAS-100 ISO NT® jest używany do monitorowania drobnoustrojów w stałych miejscach pobierania próbek w izolatorach. Zestaw służy do ochrony strony wejściowej próbników powietrza przed pyłem i pośrednimi strumieniami wody.
Application
Zestaw MAS-100 ISO NT® IP54 jest dodatkowym akcesorium służącym do ochrony przyrządu przed pyłem i pośrednimi strumieniami wody. Model MAS-100 ISO NT® jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym.
Legal Information
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
117085109644109440
description
for use with MAS-100 Iso NT®, to protect the input side of air samplers from dust and water sprays
description
For testing the tightness of installed MAS-100 Iso line instruments
description
stainless steel, Protection of MAS-100 Iso sampling heads from dust
description
stainless steel, To facilitate mounting of the sampling head
compatibility
for use with MAS-100 Iso NT®
compatibility
for use with MAS-100 Iso®
compatibility
for use with MAS-100® Iso
compatibility
for use with MAS-100® Iso
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 3 units
material
aluminum covering
material
aluminum gauge
material
stainless steel , stainless steel cover
material
stainless steel
feature
installed
feature
display
feature
autoclavable
feature
installed
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)