Przejdź do
1.16217
Pre-Column holder for HPLC Columns
for LiChroCART cartridges 4-4 for Capillary connection to Hibar® RT Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uchwyt kolumny wstępnej dla wkładów LiChroCART 4-4 do połączenia kapilarnego z kolumną Hibar® RT,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Ten uchwyt przedkolumnowy nadaje się do podłączenia za pomocą kapilary do wszystkich popularnych kolumn HPLC.
Analysis Note
visual control: passes test
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.514871.500171.51486
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
-
separation technique
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit