Przejdź do
1.14679
Roztwór ChZT A
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 2.20 ml per determination Spectroquant®
Synonim(y):
Nota 1 A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
495 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór A ChZT Spectroquant jest używany w połączeniu z roztworem B Spectroquant, 114680. W zależności od proporcji tych roztworów można uzyskać różne zakresy pomiaru ChZT. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji testu.
Aby uzyskać bezpieczniejszy i łatwiejszy sposób oznaczania ChZT, zalecamy korzystanie z naszych testów komórkowych Spectroquant, w których wszystkie odczynniki są już wstępnie umieszczone w komorach w określonych objętościach i proporcjach dla określonego zakresu pomiarowego.
Analysis Note
Test (HgSO₄): 1,72 - 1,76 %
Assay (H₂SO₄): 29.2 - 30.2 %
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114538114680114682
description
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 2.20 ml per determination Spectroquant®
description
for measuring range 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 0.30 ml per determination Spectroquant®
description
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 1.80 ml per determination Spectroquant®
description
for measuring range 10 - 150 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór ChZT A
signalword
Danger
target_organs
Kidney
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-35-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)