Przejdź do
1.14556
Nitrate Cell Test, photometric
photometric, 0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
913,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
913,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórkowy azotanów w wodzie morskiej, photometric, 0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Resorcinol)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,10 - 3,00 mg/l NO₃-N 0,4 - 13,3 mg/l NO₃- Spectroquant®
Test komórkowy na azotany Spectroquant® został specjalnie zaprojektowany do analizy niskich poziomów azotanów w wodzie morskiej lub innych próbkach wody z dużą zawartością chlorków. Azotan jest niezbędnym składnikiem odżywczym wymaganym do wzrostu zwierząt i roślin. Jednak podwyższony poziom azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi, w szczególności kobiet w ciąży i niemowląt.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.145421.149421.14776
detection method
photometric (Resorcinol)
detection method
photometric (Nitrospectral)
detection method
photometric (Resorcinol)
detection method
photometric (Griess’ reaction)
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrite
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-)
measuring range
0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-)
measuring range
0.2-17.0 mg/L (NO3-N), 0.9-75.3 mg/L (NO3-)
measuring range
0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
agriculture
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials