Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
ISO 6579, according to USDA-FSIS
description
XLT-4 Agar Supplement (1.08981), acc. USDA-FSIS and ref. to ISO 6579 GranuCult
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.4 (59 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp. (spp.)
General description
Agar GranuCult® XLT4 (Base) zawiera wybór odpowiednich składników odżywczych i witamin (peptony, ekstrakt drożdżowy), które umożliwiają optymalny wzrost salmonelli. Środek powierzchniowo czynny NIAPROOF-4 (dawniej Tergitol-4/Siarczan tetradecylu sodu) hamuje florę towarzyszącą. Salmonellae, ze względu natworzenie H2S(tiosiarczan i jony żelaza (III)), można łatwo wykryć jako czarne kolonie na czerwono-fioletowym tle i odróżnić od pozostałej flory towarzyszącej. E. coli wykazuje żółte kolonie na żółtym tle z powodu zakwaszenia pożywki (wskaźnik pH: czerwony fenol). Inne organizmy towarzyszące, takie jak Shigella, będą rosły bezbarwnie na czerwonym tle z powodu brakuformacji H2Si zakwaszenia.
Application
Agar GranuCult® XLT4 (Base) jest odpowiedni do izolacji i identyfikacji patogennych Enterobacteriaceae, zwłaszcza Salmonella spp.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7.2 - 7.6
Wzrost (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella anatum ATCC 9270): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Shigella sonnei ATCC 11060): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): dobry do dobrego
Wzrost (Citrobacter freundii ATCC 8090): dobry do dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak do dobrego
Wzrost (Proteus mirabilis ATCC 14273): brak do słabego
Czarny środek (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): +
Czarny środek (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Czarny środek (Salmonella anatum ATCC 9270): +
Kolor kolonii (Shigella sonnei ATCC 11060): bezbarwny
Kolor kolonii (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): bezbarwny
Kolor kolonii (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): żółty
Kolor kolonii (Citrobacter freundii ATCC 8090): żółty
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bezbarwny do żółtego
Inkubacja: 24 - 48 godz. w temperaturze 35°C.
Baza testowana z dodatkiemXLT4 agar Art. 1.08981.
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7.2 - 7.6
Wzrost (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella anatum ATCC 9270): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Shigella sonnei ATCC 11060): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): dobry do dobrego
Wzrost (Citrobacter freundii ATCC 8090): dobry do dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak do dobrego
Wzrost (Proteus mirabilis ATCC 14273): brak do słabego
Czarny środek (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): +
Czarny środek (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Czarny środek (Salmonella anatum ATCC 9270): +
Kolor kolonii (Shigella sonnei ATCC 11060): bezbarwny
Kolor kolonii (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): bezbarwny
Kolor kolonii (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): żółty
Kolor kolonii (Citrobacter freundii ATCC 8090): żółty
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bezbarwny do żółtego
Inkubacja: 24 - 48 godz. w temperaturze 35°C.
Baza testowana z dodatkiemXLT4 agar Art. 1.08981.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3