Przejdź do
1.12237
Mangan
powder 99+
Synonim(y):
Manganese
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.94
UNSPSC Code:
12141724
EC Index Number:
231-105-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2061 °C
mp
1246 °C
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (analiza elementarna): pozytywny wynik testu
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0%
Wielkość cząstek (< 100 µm): ≥ 90%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
463728GF47272686GF01168736
Manganese powder, max. particle size 300 micron, weight 100&#160;g, purity 99.5%
GF47272686
Manganese
Manganese powder, max. particle size 300 micron, weight 200&#160;g, purity 99.5%
GF01168736
Manganese
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
1246 °C
mp
1244 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2061 °C
bp
1962 °C (lit.)
bp
1962 °C (lit.)
bp
1962 °C (lit.)
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mangan
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c