Testing for the presence of IgG and IgM is not part of the release specs. Please refer to the CoA for the complete release specs of this product.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
527,00 zł
biological source
bovine
form
solid
concentration
≥97% protein (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis))
technique(s)
immunoassay: suitable, western blot: suitable
pH
6.8-7.2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
solubility
1 g/L
bulk density
150 kg/m3
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- jako składnik buforu perfuzyjnego do protokołu perfuzji narządów gryzoni [3]
- jako środek blokujący w analizie western blot[4]
- jako wzorzec białka nitrowanego do badania wpływu przeciwciał przeciwko 3-nitrotyrozynie oraz do scharakteryzowania wiązania i wykrywania białek nitrowanych w jednostronnych i kanapkowych testach immunologicznych[5]
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Wygląd (opis): liście
Oznaczenie białka (spektrofotometryczne; obliczone na substancji bezwodnej): ≥ 97,0 %
Oznaczenie albuminy (elektroforeza w żelu agarozowym): ≥ 98,0 %
Wartość pH (1 %; roztwór chlorku sodu c = 0,5 mol/l): 6,8 - 7,2
K (Potas): ≤ 0,02 %
Na (Sód): ≤ 0,5 %
Mg (Magnez): ≤ 0,01 %
Ca (Wapń): ≤ 0,05 %
Metale ciężkie (jak ołów): ≤ 0,001 %
Tłuszcze: ≤ 0.2 %
Produkty rozkładu: niewykrywalne
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 5.00 %
Popiół (600 °C): ≤ 1 %
Oksydaza NADH (NADH; pH 7,5; 25° C): niewykrywalna
LDH (pirogronian; pH 7,5; 25° C): niewykrywalna
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoassay: suitable, western blot: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable |
| biological source bovine | biological source - | biological source - | biological source - |
| form solid | form lyophilized powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| pH 6.8-7.2 (20 °C, 1 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| concentration ≥97% protein (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis)) | concentration - | concentration - | concentration - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
how much IgG and IgM, if any, is present in fraction V albumin? Are there trace amounts?