Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
ISO 6461, according to DIN Norm 38411
Ph:
7.0-7.2 (25 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
selective for Clostridium spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
ISO 6461, according to DIN Norm 38411
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
brown
pH
7.0-7.2 (25 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
27.5 g/L
bulk density
650 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Clostridium spp.
General description
Wzmocniony różnicowo bulion Clostridial Broth służy do oznaczania liczby bakterii redukujących siarczyny techniką MPN. Wskaźnik redoks resazuryna jest używany do monitorowania anaerobiozy. Clostridia redukują siarczyny do siarczków, co powoduje, że podłoże hodowlane staje się czarne. Ponieważ inne bakterie mogą również wytwarzać siarczki, formy wegetatywne muszą najpierw zostać usunięte z hodowli poprzez odpowiednią obróbkę (np. pasteryzację), a następnie należy zidentyfikować beztlenowe mikroorganizmy tworzące przetrwalniki. Dodanie polimyksyny (70 IU/ml) do bulionu hamuje wzrost większości mikroorganizmów nietworzących zarodników.
Application
Wzmocniony różnicowo bulion clostridialny jest odpowiedni do oznaczania liczby wszystkich clostridiów metodą MPN w środkach spożywczych i innych materiałach.
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): czerwono-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6.9 - 7.3
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): dobry do dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): słaby do dobrego
Wzrost (Clostridium bifermentans ATCC 19299): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 10543): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium sporogenes ATCC 11437): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): dobry do bardzo dobrego
Czernienie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Blacking (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): -
Blacking (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Blacking (Clostridium bifermentans ATCC 19299): +
Blacking (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): +
Blacking (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Blacking (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Blacking (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Inkubacja: 7 dni; 30 °C; pokryte warstwą parafiny.
Wygląd (kolor): czerwono-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6.9 - 7.3
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): dobry do dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): słaby do dobrego
Wzrost (Clostridium bifermentans ATCC 19299): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 10543): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium sporogenes ATCC 11437): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): dobry do bardzo dobrego
Czernienie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Blacking (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): -
Blacking (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Blacking (Clostridium bifermentans ATCC 19299): +
Blacking (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): +
Blacking (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Blacking (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Blacking (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Inkubacja: 7 dni; 30 °C; pokryte warstwą parafiny.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?