Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
according to ISO
Quality Segment
description
for microbiology
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółty do żółtozielonego
Wartość pH (25 °C): 6.7 - 7.1
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 10543): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): od słabego do dobrego
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): od słabego do dobrego
Czarne kolonie (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Czarne kolonie (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): +
Czarne kolonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Czarne kolonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Czarne kolonie (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): -
Inkubacja: 24 godziny; 35 °C; warunki tlenowe.
Wygląd (kolor): żółty do żółtozielonego
Wartość pH (25 °C): 6.7 - 7.1
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 10543): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): od słabego do dobrego
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): od słabego do dobrego
Czarne kolonie (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Czarne kolonie (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): +
Czarne kolonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Czarne kolonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Czarne kolonie (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): -
Inkubacja: 24 godziny; 35 °C; warunki tlenowe.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?