Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 596,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
ISO 6888
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
storage condition
protect from light (both UV and Sunlight)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.0 (20 °C, 54 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
54 g/L
bulk density
500 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Staphylococcus spp. (spp.)
General description
GranuCult® Bulion GIOLITTI-CANTONI (Base) promuje wzrost gronkowców dzięki obecności pirogronianu, glicyny, Tween® 80 i wysokiego stężenia mannitolu. Pożywka ta stymuluje wzrost zranionych gronkowców i ułatwia wykrycie organizmu, gdy występuje on tylko w niewielkiej liczbie. Chlorek litu hamuje bakterie Gram-ujemne, podczas gdy telluryn potasu i glicyna hamują bakterie Gram-dodatnie. Ponadto anaerobioza w pewnym stopniu hamuje rozwój mikroorganizmów. Czarne zabarwienie lub czarny osad pożywki hodowlanej, spowodowane redukcją tellurytu do metalicznego telluru, wskazuje na wzrost gronkowców.
Application
Bulion GranuCult® GIOLITTI-CANTONI (Base) jest odpowiedni do oznaczania liczby i wykrywania gronkowców koagulazo-dodatnich(Staphylococcus aureus i innych gatunków) z żywności i paszy dla zwierząt, a także z próbek środowiskowych w produkcji żywności i jej przetwarzaniu.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6,7 - 7,1
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Mieszane inokulum S.aureus i E.coli.
Dodatkowa monokultura E.coli.
Potwierdzenie na podłożu Baird-Parker-Agar resp. Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 10000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 10000
Wzrost na podłożu Baird-Parker-Agar(Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): >10 kolonii
Wzrost na podłożu Baird-Parker-Agar(Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): >10 kolonii
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): całkowite zahamowanie
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Kolonie (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): Czarne lub szare kolonie z wyraźną aureolą
Kolonie (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): Czarne lub szare kolonie z wyraźną otoczką
Inkubacja
24 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych.
E.coli 48 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych.
Potwierdzenie na Baird-Parker-Agar: 48 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych.
Potwierdzenie na Tryptiy Soy-Agar: 24 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych.
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6,7 - 7,1
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Mieszane inokulum S.aureus i E.coli.
Dodatkowa monokultura E.coli.
Potwierdzenie na podłożu Baird-Parker-Agar resp. Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 10000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 10000
Wzrost na podłożu Baird-Parker-Agar(Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): >10 kolonii
Wzrost na podłożu Baird-Parker-Agar(Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): >10 kolonii
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): całkowite zahamowanie
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Kolonie (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): Czarne lub szare kolonie z wyraźną aureolą
Kolonie (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): Czarne lub szare kolonie z wyraźną otoczką
Inkubacja
24 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych.
E.coli 48 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych.
Potwierdzenie na Baird-Parker-Agar: 48 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych.
Potwierdzenie na Tryptiy Soy-Agar: 24 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?