Przejdź do
1.09605
n-heksadekan
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
Cetan
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.44
EC Index Number:
208-878-9
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
mp
18 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,5% (a/a)
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksadekan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)