Przejdź do
25508
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), solid, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-156-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113568
Assay:
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
Form:
solid
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, puriss., 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
grade
puriss.
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
form
solid
optical activity
[α]20/D +28.0 to +30.0°
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
impurities
acidity or alkalinity, in accordance, residual solvent, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.003% total nitrogen (N), ≤0.004% ammonium (NH4), ≤0.004% free alkali (as NaOH), ≤0.0075% free acid (as C4H6O6), 24-26% water (Karl Fischer)
loss
21-26% loss on drying, 150 °C, 3 h
pH
6.5-8.5 (20 °C, 1%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Ba:, in accordance, Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
suitability
passes test for appearance of solution
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
General description
Potassium sodium tartrate tetrahydrate (Rochelle salt) exists in the ferroelectric phase in the temperature range of 255 to 297K. In this phase, it crystallizes in the monoclinic system and exhibits space group P21. Saturated aqueous solution of potassium sodium tartrate (Rochelle salt) has been used for the preparation of its tetrahydrate crystals.
Potassium sodium tartrate tetrahydrate is a ferroelectric crystal with a high piezoelectric effect and electromechanical coupling coefficient.
Application
Potassium sodium tartrate tetrahydrate has been used in the β-1,3-glucanase activity assay.[1]
Potassium sodium tartrate tetrahydrate may be used as a component to prepare DNS (3,5- dinitrosalicylic acid) reagent and Fehling′s solution B, which are used in the determination of reducing sugar.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217255S2377
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline
assay
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
assay
99%, 99.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
puriss.
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
pH
6.5-8.5 (20 °C, 1%)
pH
6.0-8.5
pH
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jan T, et al
Fundamentals of Piezoelectric Sensorics: Mechanical, Dielectric, and Thermodynamical Properties of Piezoelectric Materials, 11-11 (2010)
Wen-Bin Du et al.
Analytical chemistry, 82(23), 9941-9947 (2010-11-04)
This paper describes DropLab, an automated microfluidic platform for programming droplet-based reactions and screening in the nanoliter range. DropLab can meter liquids with picoliter-scale precision, mix multiple components sequentially to assemble composite droplets, and perform screening reactions and assays in
Screening of African traditional vegetables for their alpha-amylase inhibitory effect.
Odhav B, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 4(14), 1502-1507 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
25508-6X1KG04061835554782
25508-1KG04061835554775
25508-5KG04061826004579
25508-500G04061826004562