Przejdź do
1.05403
® prime EE Broth-MOSSEL (acc. harm. EP/USP/JP)
GranuCult® prime, according to EP, according to USP, according to JP, granular, for Escherichia coli, for Staphylococcus spp., for Pseudomonas spp., pkg of 500 g
Synonim(y):
Enterobacteria Enrichment (EE) Broth Mossel, Enterobacteriaceae Enrichment Broth - Mossel, Broth z Mossel, Buforowany bulion żółciowy z glukozą i zielenią brylantową, E.E. Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth wg Mossel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
according to EP, according to JP, according to USP
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, Pseudomonas spp., Staphylococcus spp.
Application(s):
microbiology
pharmaceutical
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to EP, according to JP, according to USP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
green
pH range
7.0-7.4 (25 °C)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, Pseudomonas spp., Staphylococcus spp.
General description
GranuCult® prime Enterobacteriaceae Enrichment Broth - Mossel jest przeznaczony do selektywnego wzbogacania tolerujących żółć, Gram-ujemnych bakterii z niesterylnych produktów farmaceutycznych. D(+) Glukoza zwiększa wzrost wszystkich laktozo-dodatnich i ujemnych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Niepożądana, towarzysząca flora bakteryjna jest całkowicie hamowana przez zieleń brylantową i żółć wołu. Silna zdolność buforowania podłoża hodowlanego zapobiega zabijaniu kultury przez powstający kwas.
Application
GranuCult® prime Enterobacteriaceae Enrichment Broth - Mossel jest odpowiedni do testowania sterylności substancji, preparatów i produktów, a także jako bulion wzbogacający do testów na obecność określonych mikroorganizmów lub oznaczania całkowitej liczby żywych tlenowców metodą MPN w niesterylnych produktach farmaceutycznych.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): zielony
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Typowy skład (g/litr): Pepton z żelatyny 10,0; D(+)-glukoza 5,0; Żółć wołowa suszona 20,0; Zieleń brylantowa 0,015; Diwodorofosforan dwuwodny sodu 8,0; Diwodorofosforan potasu 2,0.
Test promocji wzrostu zgodnie ze zharmonizowaną metodą EP, USP i JP.
Inokulum na pożywce referencyjnej (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 100
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): brak wzrostu
Inkubacja: 24 godz.; 30-35 °C; S. aureus 48 godz.
Powyższe informacje są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia (z wyjątkiem klientów posiadających umowę o kontroli zmian z naszą firmą). Informacje/format mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i w dowolny sposób, jeśli wymagają tego wewnętrzne sprawy firmy lub standardowe przepisy.
Other Notes
  • Przygotowany bulion jest klarowny i zielony
  • Wartość pH w temperaturze 25°C mieści się w zakresie 7,0-7,4.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.053941.462191.46219
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
microbiology
pharmaceutical
agency
according to EP, according to USP, according to JP
agency
ISO 21528
agency
EP, USP
agency
EP, USP
suitability
Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp.
suitability
enterobacteriaceae
suitability
enterobacteriaceae
suitability
enterobacteriaceae
form
granular
form
granular
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3