Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
AOAC®, EP, USP
Ph:
6.3-6.7 (25 °C in H2O)
Form:
powder
Suitability:
Micrococcus spp., bacteria
Application(s):
pharmaceutical
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
AOAC®, EP, USP
reg. compliance
FDA
sterility
non-sterile
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
pH
6.3-6.7 (25 °C in H2O)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Micrococcus spp., bacteria
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6,3 - 6,7
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 40 °C): płynny
Wzrost (Kocuria rhizophila ATCC 9341): dobry do bardzo dobrego
Średnica strefy inhibicji/Cefalotyna 30 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Średnica strefy zahamowania/Chloramfenikol 30 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Średnica strefy zahamowania/Penicylina G 0,01 (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Średnica strefy zahamowania/Penicylina G 10 U/IE (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): dobry do bardzo dobrego
Średnica strefy zahamowania/Cefalotyna 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Średnica strefy zahamowania/Chloramfenikol 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Średnica strefy zahamowania/Penicylina G 0,01 (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Średnica strefy zahamowania/Penicylina G 10 U/IE (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Wzrost (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 24 godz.; 35°C; warunki tlenowe
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6,3 - 6,7
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 40 °C): płynny
Wzrost (Kocuria rhizophila ATCC 9341): dobry do bardzo dobrego
Średnica strefy inhibicji/Cefalotyna 30 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Średnica strefy zahamowania/Chloramfenikol 30 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Średnica strefy zahamowania/Penicylina G 0,01 (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Średnica strefy zahamowania/Penicylina G 10 U/IE (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): dobry do bardzo dobrego
Średnica strefy zahamowania/Cefalotyna 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Średnica strefy zahamowania/Chloramfenikol 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Średnica strefy zahamowania/Penicylina G 0,01 (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Średnica strefy zahamowania/Penicylina G 10 U/IE (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Wzrost (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 24 godz.; 35°C; warunki tlenowe
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar antybiotykowy nr 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?