Merck
1.04324
® prime Plate Count Agar halal zgodnie z ISO 4833, ISO 17410 i FDA-BAM
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, NutriSelect® Prime
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
AOAC® 940.36, APHA, GB 4789.2, GB 4789.43, ISO 17410, ISO 4833-1, ISO 4833-2
reg. compliance
FDA BAM Medium M124
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30.0 °C)
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria
General description
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal to sproszkowane podłoże hodowlane bez żadnych inhibitorów ani wskaźników, które jest stosunkowo bogate w składniki odżywcze. Enzymatyczny roztwór kazeiny (trypton) z wysokim poziomem wolnych aminokwasów jest źródłem azotu. Ekstrakt drożdżowy dostarcza przede wszystkim witamin z grupy B. Glukoza jest źródłem energii dla wzrostu bakterii, podczas gdy agar jest środkiem zestalającym.
Application
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal jest odpowiedni do oznaczania całkowitej zawartości drobnoustrojów w mleku, produktach mlecznych, żywności i paszy dla zwierząt, wodzie, napojach i innych materiałach.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3