Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pharmaceutical
1270,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
General description
Application
Agar Brain Heart Infusion (BHI) wylewany na skosy jest używany do utrzymywania czystych kultur mikroorganizmów.
Agar Brain Heart Infusion (BHI) jest mniej odpowiedni do identyfikacji form hemolitycznych po dodaniu krwi ze względu na zawartość glukozy.
Zgodnie z APHA Compendium of Methods for microbiological examination of foods, agar BHI może być uzupełniony wankomycyną w celu selektywnego badania przesiewowego enterokoków opornych na wankomycynę (VRE) z próbek żywności.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Enterococcus spp., Pneumococcus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus spp. | suitability heterotrophic bacteria | suitability Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. | suitability nonselective for |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form powder | form granular | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3