Przejdź do
1.03790
Linden Grain Medium
suitable for sterility testing, for yeasts, for molds, for bacteria
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Form:
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
Suitability:
bacteria, molds, yeasts
Application(s):
food and beverages, sterility testing
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
application(s)
food and beverages, sterility testing
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Linden Grain Medium (Base) to granulowane, odwodnione podłoże hodowlane o wysokiej zawartości składników odżywczych. Jest ona wykorzystywana do walidacji mikrobiologicznej aseptycznych linii rozlewniczych w przemyśle napojów, ponieważ stwarza optymalne warunki wzrostu dla grzybów i bakterii przy różnych poziomach pH. Wartość pH pożywki można dostosować do kryteriów linii rozlewniczej. Przy pH 4,3 grzyby i bakterie przystosowane do wzrostu w warunkach wysokiej kwasowości wykazują widoczny wzrost w ciągu 7 dni inkubacji w temperaturze 28°C. Bakterie, które najlepiej rosną w neutralnym lub lekko zasadowym pH, takie jak Bacillus subtilis, nie wykazują wzrostu lub wykazują bardzo ograniczony wzrost przy pH 4,3. Jakikolwiek wzrost w pożywce (zmętnienie), na powierzchni pożywki lub na wewnętrznej ściance lub dnie probówek i butelek wskazuje na obecność organizmów powodujących psucie. Eksperymenty wykazały, że pożywka może być również używana po zamrożeniu i rozmrożeniu, dzięki czemu nadaje się do instalacji kruszarek do lodu.
Application
Pożywka Linden Grain Medium jest odpowiednia do wykrywania drożdży, pleśni i bakterii w napojach. Jest przeznaczony do symulacji napełniania mediów w instalacjach do butelkowania napojów i kruszarek do lodu.
Features and Benefits
Cecha granulacji tego Linden Grain Medium znacznie zmniejsza powstawanie pyłu podczas obsługi w obszarze aseptycznym
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)