Przejdź do zawartości
1.02092
tri-Calcium dicitrate tetrahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 333
Synonim(y):
tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium(II) citrate, Tricalcium citrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10Ca3O14 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.49
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E333
EC Index Number:
212-391-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
USP
Quality Segment
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
5-6 (20 °C, 25 g/L in H2O, slurry)
solubility
0.85 g/L
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
InChI key
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
tri-Calcium dicitrate is an organic calcium salt with a high calcium content, making it a highly economic calcium source for pharmaceutical as well as food applications. It also used as pH adjuster or buffer agent.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia