Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3070,00 zł
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
10 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
297 °C/1013 hPa (free ester,decomposition)
mp
>115 °C (free ester)
transition temp
flash point 121 °C
solubility
1000 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
QYNMSPKSYXPZHG-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF | description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF | description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF | description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, Ph. Eur., NF | agency BP, NF, Ph. Eur. | agency BP, NF, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| solubility 1000 g/L | solubility - | solubility - | solubility 1.88 g/L |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT |
| transition temp flash point 121 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
249.8 °F
flash_point_c
121 °C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia