Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 792,00 zł |
Informacje o tej pozycji
792,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek sodowych w pożywkach do nawożenia, photometric, 10-300 mg/L (Na), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
sodium
measuring range
10-300 mg/L (Na)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
storage temp.
15-25°C
General description
Spectroquant® Sodium Cell Test został specjalnie zaprojektowany do analizy pożywek do nawożenia. Umożliwia on dokładną kwantyfikację zawartości sodu w takich próbkach poprzez określenie powiązanych stężeń jonów chlorkowych.
Zastosowana metoda: Jony chlorkowe równoważne jonom sodu reagują z tiocyjanianem rtęci(II), tworząc lekko zdysocjowany chlorek rtęci(II).
Uwolniony w tym procesie tiocyjanian reaguje z kolei z jonami żelaza(III), tworząc czerwony tiocyjanian żelaza(III), który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description photometric, 10-300 mg/L (Na), Spectroquant® | description photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant® | description photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant® | description photometric, 100-1000 mg/L (SO42-), Spectroquant® |
| specific analyte(s) sodium | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) sulfate |
| detection method photometric (Iron(III)-thiocyanate) | detection method photometric (2,6-Dimethylphenol) | detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 10-300 mg/L (Na) | measuring range 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-) | measuring range 10-150 mg/L (N) | measuring range 100-1000 mg/L (SO42-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?