Przejdź do
07-817
Przeciwciało przeciwko syntazie fosfoglikogenu (Ser641/Ser645)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Syntaza glikogenu 1, GYS1, GS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
6
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer641/pSer645)
Gene Information
human ... GYS1(2997)
General description
85 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzką, mysią i szczurzą fosfoglikogenową syntetazę (Ser641/Ser645).
Application
Anti-phospho-Glycogen Synthase(Ser641/Ser645) Antibody to przeciwciało przeciwko fosfoglikogenowej syntetazie (Ser641/Ser645) do stosowania w WB.
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji (100%), ale nie została przetestowana.
Syntaza glikogenu fosforylowana na resztach serynowych 641 i 645
Physical form
Królicze poliklonalne IgG oczyszczone metodą powinowactwa w PBS Dulbecco, pH 7,3 z 1,0 mg/ml BSA, 0,05% azydkiem sodu i 50% glicerolem.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-84307-2113AB3849-I
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c