Przejdź do
07-1673
Przeciwciało anty-SOX1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SRY (region determinujący płeć Y) -box 1, gen HMG-box 1 związany z SRY
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX1(6656), SRY(6736)
General description
Białko Sox-1 (SOX1), znane również jako SRY (Sex determining region Y) -box 1, ulega ekspresji w rozwijającym się mózgu. SOX1 jest spokrewnione z rodziną czynników transkrypcyjnych HMG box, które są wysoce ruchliwą grupą z wysoce konserwatywną domeną wiążącą DNA. Sox1 wykorzystuje wiele ścieżek, aby odgrywać bezpośrednią rolę w losie komórek. SOX1 jest również bezpośrednio zaangażowany w determinację płci chromosomu Y. Wiązanie SOX1, C-końca, z promotorem Hes 1 powoduje supresję Hes1 i osłabienie sygnalizacji Notch. Gdy C-koniec SOX1 wiąże się z β-kateniną, TCF/LEF jest tłumiony, co powoduje osłabienie sygnalizacji Wnt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający SOX1.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-SOX1 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w IHC(P) do wykrywania SOX1 znanego również jako SRY (region determinujący płeć Y) -box 1, gen HMG-box 1 związany z SRY.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje SOX1.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne wytrącone w roztworze 50% nasyconego siarczanu amonu i PBS bez konserwantów.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Aby odtworzyć przeciwciało, odwirować je z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić; 10 μl pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała. Ponownie zawiesić osad przeciwciał w 100L standardowym PBS lub TBS (pH 7,3-7,5). NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Analysis Note
Evaluated by immunohistochemistry on human epidermis.
Immunohistochemistry(paraffin):
A 1:300 dilution of this antibody was used to detect SOX1 in human epidermis.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5603AB10537MABC277
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse, rat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... SOX1(6656), SRY(6736)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
Gene Information
human ... SOX4(6659)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-SOX1
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)