Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Atm(526824)
human ... ATM(472)
mouse ... Atm(11920)
rat ... Atm(300711)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ATM w komórkach HeLa i NIH/3T3.
Analiza immunocytochemiczna: 2 µg/mL z reprezentatywnej partii wykryło ATM w komórkach NIH/3T3.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Receptory jądrowe
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Ekstrakt jądrowy HeLa
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ATM in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-ATM
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c