Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT5B(6777)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, rat, human, sheep | species reactivity human | species reactivity human |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable | technique(s) dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c