Przejdź do
06-1376
Przeciwciało anty-SLBP
serum, from rabbit
Synonim(y):
Białko wiążące histonową pętlę macierzystą, białko wiążące spinkę do włosów, białko wiążące histon 2, białko wiążące histonową pętlę macierzystą, białko wiążące pętlę macierzystą (histon), białko wiążące pętlę macierzystą, HBP, białko wiążące spinkę do włosów histonowego RNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki08 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLBP(7884)
General description
38 kDa
Gen SLPB (białko wiążące pętlę macierzystą) koduje białko, które wiąże się ze strukturą pętli macierzystej zależnych od replikacji histonowych pre-mRNA. Histonowym mRNA brakuje sygnału poliadenylacji. W związku z tym interakcja tego białka z histonowym pre-mRNA przyczynia się do wydajnego przetwarzania końca 3′ poprzez stabilizację kompleksu między pre-mRNA a małą rybonukleoproteiną jądrową U7 (snRNP). Ekspresja tego białka jest regulowana podczas cyklu komórkowego, zwiększając się ponad 10-krotnie w drugiej części fazy G1.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego SLBP.
Application
Immunocytochemia:
Reprezentatywne dane partii.
Konfokalna analiza fluorescencyjna komórek NIH/3T3 przy użyciu 06-1376 (czerwony). Filamenty aktyny zostały wyznakowane za pomocą AlexaFluor488 -Phalloidin (zielony). Jądro jest wybarwione DAPI (niebieski). To przeciwciało pozytywnie wybarwia cytoplazmę i jądro.
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Histony
Użyj przeciwciała anty-SLBP (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC do wykrywania SLBP znanego również jako białko wiążące histonową pętlę macierzystą, HBP, białko wiążące histonową spinkę do włosów RNA.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje SLBP.
Physical form
Surowica w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek C2C12.
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected SLBP in C2C12 cell lysates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA019254WH0010617M105-1511
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1A8, monoclonal
clone
4C4, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000, western blot: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1