Przejdź do
06-1028
Przeciwciało przeciwko prawdopodobnemu białku biosyntetycznemu ergosterolu 28
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Prawdopodobne białko biosyntezy ergosterolu 28, NET51
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rhesus macaque
species reactivity (predicted by homology)
rabbit (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERG28(11161)
General description
Prawdopodobne białko biosyntetyczne ergosterolu 28, znane również jako NET51, jest bardzo podstawowym polipeptydem zawierającym kilka konserwowanych ewolucyjnie domen transbłonowych, które prawdopodobnie odgrywają rolę w biosyntezie steroli. Występuje głównie w prawidłowych jądrach i został również znaleziony w wielu liniach komórek nowotworowych i guzach.
~16 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Domena transbłonowa
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu prawdopodobnemu białku biosyntetycznemu ergosterolu 28 w pobliżu pierwszej domeny transbłonowej.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło prawdopodobne białko 28 biosyntezy ergosterolu w komórkach HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w komórkach wątroby szczura. (Malik, P., et al. (2010). Cell. Mol. Life Sci. DOI 10.1007/s00018-010-0257-2).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Hormony i receptory
To przeciwciało anty-Probable ergosterol biosynthetic protein 28 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania prawdopodobnego białka 28 biosyntezy ergosterolu.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje prawdopodobne białko biosyntetyczne ergosterolu 28 w pobliżu pierwszej domeny transbłonowej.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego jądra
Evaluated by Western Blot in human testis tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1:220 dilution of this antibody detected Probable ergosterol biosynthetic protein 28 on 10 µg of human testis tissue lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-1385ABT63M5191
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
serum, from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human, rhesus macaque
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:1,000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)