07-1385
Anti-Lin28 Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
RNA-binding protein LIN-28
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIN28A(79727)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Independent lab validated this antibody in immunoprecipitation. The antibody immunoprecipitated Lin28 from Tera-2 embryonic carcinoma and mouse ES cells using 2μL of antibody per reaction.
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling Neuroscience
RNA Metabolism & Binding Proteins
RNA Binding Protein (RBP)
Jakość
This lot detected Lin28 at 1:1,000 dilution in Tera-2 embryonic carcinoma cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1