This antibody recognizes the active form of ?-catenin that is dephosphorylated on Ser37 or Thr41.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki26 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 sierpnia 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8E7, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło aktywną-β-kateninę w 1X10E6 komórkach A431 i HeLa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło aktywną-β-kateninę w ludzkiej tkance gruczolakoraka okrężnicy i jelita grubego.
Wykazano, że wersja nieskoniugowana (nr kat. 05-665) działa w WB, FC, ICC, IHC, IH(P).
Struktura komórki
Adhezja (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Active-β-Catenin in HeLa cells.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488 | description clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647 | description clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555 | description Upstate®, from rabbit |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 8E7, monoclonal | clone 8E7, monoclonal | clone 8E7, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... CTNNB1(1499) | Gene Information human ... CTNNB1(1499) | Gene Information human ... CTNNB1(1499) | Gene Information human ... CTNNB1(1499) |
| conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate ALEXA FLUOR™ 647 | conjugate ALEXA FLUOR™ 555 | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human, rat, rabbit, bovine, mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does this antibody target beta catenin that is unphosphorylated at Ser33, Ser37, and Thr41? The term "active" without mentioning any phosphorylation patterns is not very conclusive.