Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
AW304, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium jako odpowiednie do ChIP.
Analiza immunoblot:
Poprzednia partia wykryła metylowany histon H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z komórek HeLa. Przeciwciało nie wykryło niemetylowanego rekombinowanego histonu H3 (nr katalogowy 14-494).
Analiza inhibicji peptydowej:
2 μM peptydu histonu H3 zawierającego monometylo-lizynę 4, dimetylo-lizynę 4 i trimetylo-lizynę 4 znosiło wykrywanie histonu H3 przez tę serię w analizie immunoblot ekstraktów kwasu HeLa. Pewną redukcję sygnału zaobserwowano w przypadku peptydów histonu H3 zawierających dimetylo-lizynę 9 lub 27.
Beadlyte Test swoistości histonowo-peptydowej: Rozcieńczenia 1:1000-1:2000 tej partii inkubowano z peptydami histonu H3 zawierającymi różne modyfikacje sprzężone z mikrosferami Luminex. Wykazano swoistość dla mono, di i trimetylo-lizyny 4.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Ekstrakty jądrowe lub kwasowe komórek HeLa.
Immunoblot Analysis: A 1:500 (lane 1) and 1:1000 (lane 2) dilution of this lot detected methylated Histone H3 in HeLa nuclear extracts.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
| clone AW304, monoclonal | clone AW30, monoclonal | clone AW30, monoclonal | clone CMA303, monoclonal |
| species reactivity vertebrates, human | species reactivity chicken, human | species reactivity human, chicken | species reactivity vertebrates, human |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c