Przejdź do
04-639
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka B, B56 delta, klon H5D12
clone H5D12, Upstate®, from mouse
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki10 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
H5D12, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
H5D12, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2R5D(5528)
General description
PP2A jest heterotrimeryczną fosfatazą, składającą się z podjednostek A, B i C. Strukturalne podjednostki A i katalityczne podjednostki C tworzą konstytutywny rdzeń enzymu, który wiąże się z jedną z dużej liczby podjednostek regulatorowych B. Do tej pory zidentyfikowano trzy rodziny podjednostek B. Prototypowa rodzina podjednostek B (lub PR55) jest kodowana przez trzy geny: Balpha, Bbeta i Bgamma. Rodzina B′ (lub B56) składa się z co najmniej siedmiu wariantów splicingowych pochodzących z pięciu genów. RNA dla dwóch członków rodziny B′, PR72 i PR130, powstają w wyniku alternatywnego splicingu lub użycia alternatywnych miejsc startu transkrypcji z tego samego genu. Pierwotne struktury, jak również funkcje podjednostek B i B′ są zachowane od drożdży do ssaków.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające N-końcowi ludzkiej podjednostki B PP2A, B56 delta
Application
Immunoblotting (1:500 do 1:2000)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
To przeciwciało anty-PP2A, podjednostka B, B56 delta, klon H5D12 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania PP2A.
Biochem/physiol Actions
Ludzka PP2A, podjednostka B, B56 delta. To przeciwciało monoklonalne jest izoformą delta dla rodziny B56 fosfatazy białkowej 2A.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS z 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-121907-122107-1216
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
H5D12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
species reactivity
rat, human, mouse, bovine
species reactivity
mouse, chicken, bovine, rat, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
UniProt accession no.
Q14738
UniProt accession no.
P62714
UniProt accession no.
Q15257
UniProt accession no.
Q14738
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1