Przejdź do
04-1569
Przeciwciało przeciw podjednostce B1 polimerazy II RNA, klon 4F8
clone 4F8, from rat
Synonim(y):
Ukierunkowana przez DNA polimeraza RNA II A, największa podjednostka polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, podjednostka polimerazy RNA II 220 kd, podjednostka A polimerazy RNA II ukierunkowana przez DNA, największa podjednostka polimerazy RNA III ukierunkowana przez DNA, podjednostka B1 polimerazy RNA II, RNA ukierunkowana przez RNA
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F8, monoclonal
Application:
ChIP, ELISA, WB
Citations:
4
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 lipca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1409
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F8, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
General description
Podjednostka B1 polimerazy RNA II (RPB1) jest największą podjednostką kompleksu polimerazy RNA II. Jako holoenzym polimeraza RNA II katalizuje transkrypcję eukariotycznego DNA na RNA, wykorzystując cztery trifosforany rybonukleozydów jako substraty. Podjednostka RBP1, w połączeniu z innymi podjednostkami polimerazy, tworzy dużą centralną szczelinę, która utrzymuje kontakt między aktywnym miejscem enzymu, matrycą DNA i powstającym transkryptem RNA. Podjednostka ta zawiera również domenę końca karboksylowego (CTD) składającą się z tandemowych powtórzeń heptapeptydowych. W aktywnie transkrybującej polimerazie RNA "Ser-2" i "Ser-5" powtórzenia heptapeptydowego są fosforylowane. Fosforylacja aktywuje podjednostkę beta polimerazy RNA II, pozwalając jej służyć jako platforma montażowa dla dodatkowych podjednostek, które modulują inicjację, wydłużanie, terminację i przetwarzanie mRNA.
~ 220 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający ludzkiej podjednostce B1 polimerazy RNA II.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w ChIP. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Metabolizm i wiązanie białek RNA
Przeciwciało przeciw podjednostce B1 polimerazy RNA II, klon 4F8 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania podjednostki B1 polimerazy RNA II, znanej również jako polimeraza RNA II A kierowana DNA i zostało zwalidowane w WB, ELISA.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę B1 polimerazy RNA II.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected RNA polymerase II subunit B1 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE3004-157004-1572
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
clone
4F8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4E12, monoclonal
clone
3E8, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1