Merck
MAT502731804
Matrix Scientific
1,1'-(Methylimino)dipropan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Numer MDL:
bp
103-104/6 Torr
gęstość
0.9568/20
Iupac Name
1,1'-(methylazanediyl)bis(propan-2-ol)
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-6(9)4-8(3)5-7(2)10/h6-7,9-10H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
XKQMKMVTDKYWOX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient/argon
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/159605.html
Boiling point
103-104/6 Torr
gęstość
0.9568/20
MSDS
https://www.matrixscientific.com/159605.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)